Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
PC4158F-10G PC4158F-2G
APOSPC4158F-10GEA 18650 CZK
APOSPC4158F-10G APOSPC4158F-2G
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Vzorec: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Bod varu: 80 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060490
CAS číslo: 21441-24-7