Tisk…
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC4156-100G PC4156-25G PC4156-500G
APOSPC4156-100GEA 992 CZK
APOSPC4156-100G APOSPC4156-25G APOSPC4156-500G
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Bod tání: 265 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012942
CAS číslo: 823-85-8
EINECS: 212-521-2