Tisk…
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4155-5G PC4155-500MG PC4155-25G
APOSPC4155-5GEA 5630 CZK
APOSPC4155-5G APOSPC4155-500MG APOSPC4155-25G
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene 98+%
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Bod tání: 50…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042918
CAS číslo: 1958-93-6
EINECS: 217-801-8
UN: 3261
ADR: 8,II