Tisk…
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluorphenyl)hydrazin HCl, (3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC4154-100G PC4154-25G PC4154-500G
APOSPC4154-100GEA 2480 CZK
APOSPC4154-100G APOSPC4154-25G APOSPC4154-500G
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012934
CAS číslo: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4