Tisk…
2-Fluorophenylhydrazinium chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4152-100G PC4152-25G
APOSPC4152-100GEA 2150 CZK
APOSPC4152-100G APOSPC4152-25G
2-Fluorophenylhydrazinium chloride 98%
2-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012927
CAS číslo: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9