Tisk…
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4150G-10G PC4150G-1G PC4150G-500MG
APOSPC4150G-10GEA 0 CZK
APOSPC4150G-10G APOSPC4150G-1G APOSPC4150G-500MG
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Vzorec: C₁₂H₁₁FO₂
Bod tání: 173…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174037
CAS číslo: 55579-72-1