Tisk…
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4149H-1G PC4149H-5G PC4149H-25G
APOSPC4149H-1GEA 1450 CZK
APOSPC4149H-1G APOSPC4149H-5G APOSPC4149H-25G
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁ClFN₅
Bod tání: 231…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203529
CAS číslo: 2267-49-4