Tisk…
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4149-1G PC4149-5G
APOSPC4149-1GEA 1460 CZK
APOSPC4149-1G APOSPC4149-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Bod tání: 253…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002600
CAS číslo: 51-65-0