Tisk…
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4144-100G PC4144-25G
APOSPC4144-100GEA 827 CZK
APOSPC4144-100G APOSPC4144-25G
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Bod varu: 119…120 °C/18mmHg
Hustota: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001917
CAS číslo: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III