Tisk…
(3-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
PC4143-100G PC4143-25G PC4143-5G PC4143-10G
APOSPC4143-100GEA 5990 CZK
APOSPC4143-100G APOSPC4143-25G APOSPC4143-5G APOSPC4143-10G
(3-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135.14
Bod varu: 124…125 °C/10mmHg
Hustota: 1.163 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001907
CAS číslo: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III