Tisk…
(4-Fluorophenyl)acetone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluorophenylacetone
PC4141L-100G PC4141L-25G PC4141L-5G
APOSPC4141L-100GEA 3740 CZK
APOSPC4141L-100G APOSPC4141L-25G APOSPC4141L-5G
(4-Fluorophenyl)acetone 98%
(4-Fluorophenyl)acetone
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Bod varu: 106…107 °C/18mmHg
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000362
CAS číslo: 459-03-0
EINECS: 207-284-7