Tisk…
(4-Fluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
PC4140-100G PC4140-25G PC4140-500G
APOSPC4140-100GEA 870 CZK
APOSPC4140-100G APOSPC4140-25G APOSPC4140-500G
(4-Fluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14
Bod varu: 164 °C/2mmHg
Bod tání: 81…85 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004343
CAS číslo: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204