Tisk…
5-Fluoro-2-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4136-25G PC4136-5G
APOSPC4136-25GEA 3380 CZK
APOSPC4136-25G APOSPC4136-5G
5-Fluoro-2-iodoaniline
5-Fluoro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093953
CAS číslo: 255724-71-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III