1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4134-1G
PC4134-500MG
PC4134-5G
APOSPC4134-1GEA
1660
CZK
APOSPC4134-1G
APOSPC4134-500MG
APOSPC4134-5G
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene
Vzorec:
C₇H₄ClF₂NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01820808 CAS číslo: 40750-71-8 |