Tisk…
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4132-1G PC4132-5G
APOSPC4132-1GEA 3270 CZK
APOSPC4132-1G APOSPC4132-5G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
Vzorec: C₆H₁₀F₃NO₂
MW: 185,15 g/mol
Bod varu: 70…71 °C/4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075754
CAS číslo: 170804-18-9
UN: 1993
ADR: 3,III