Tisk…
1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4131-1G PC4131-5G
APOSPC4131-1GEA 2650 CZK
APOSPC4131-1G APOSPC4131-5G
1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea
Vzorec: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Bod tání: 137…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041152
CAS číslo: 207981-44-0