Tisk…
(3-Fluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
PC4130-100G PC4130-25G
APOSPC4130-100GEA 1450 CZK
APOSPC4130-100G APOSPC4130-25G
(3-Fluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
Bod varu: 151 °C/0,8mmHg
Bod tání: 42…48 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004331
CAS číslo: 331-25-9
EINECS: 206-360-7