Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC412562-1G PC412562-250MG
APOSPC412562-1GEA 10490 CZK
APOSPC412562-1G APOSPC412562-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06227445
CAS číslo: 1162257-58-0