8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC412551-1G
PC412551-250MG
APOSPC412551-1GEA
8670
CZK
APOSPC412551-1G
APOSPC412551-250MG
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Vzorec:
C₁₀H₇BF₃NO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11504851 CAS číslo: 1072951-46-2 |