3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC412454-1G
PC412454-5G
APOSPC412454-1GEA
15710
CZK
APOSPC412454-1G
APOSPC412454-5G
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₆H₇BFNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368843 CAS číslo: 1072952-44-3 |