2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC412432-1G
PC412432-250MG
APOSPC412432-1GEA
7250
CZK
APOSPC412432-1G
APOSPC412432-250MG
2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₄BFO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12546465 CAS číslo: 1217500-66-7 |