4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC412405-25G
PC412405-5G
APOSPC412405-25GEA
21490
CZK
APOSPC412405-25G
APOSPC412405-5G
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₂BFO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08705274 CAS číslo: 1072951-78-0 |