Tisk…
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4123-1G PC4123-250MG
APOSPC4123-1GEA 4140 CZK
APOSPC4123-1G APOSPC4123-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00973825
CAS číslo: 149739-48-0