2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC412217-100MG
PC412217-250MG
APOSPC412217-100MGEA
5790
CZK
APOSPC412217-100MG
APOSPC412217-250MG
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₇BFNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095362 CAS číslo: 1040400-87-0 |