Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC412114-1G PC412114-5G PC412114-250MG
APOSPC412114-1GEA 1870 CZK
APOSPC412114-1G APOSPC412114-5G APOSPC412114-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₂
MW: 203.9541 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11042432
CAS číslo: 947533-96-2