Tisk…
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,4-Difluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC412092-25G PC412092-5G
APOSPC412092-25GEA 11910 CZK
APOSPC412092-25G APOSPC412092-5G
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₂O₃
MW: 185.9200 g/mol
Bod tání: 206…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974116
CAS číslo: 870718-06-2