3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid, (3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC412086-1G
PC412086-5G
APOSPC412086-1GEA
7050
CZK
APOSPC412086-1G
APOSPC412086-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 97%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BF₃O₃ MW: 219,95 g/mol Bod tání: 126…129 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07363846 CAS číslo: 850593-08-7 |