Tisk…
2-Bromo-4-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC412058-1G PC412058-500MG PC412058-5G
APOSPC412058-1GEA 1080 CZK
APOSPC412058-1G APOSPC412058-500MG APOSPC412058-5G
2-Bromo-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Bromo-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BBrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195647
CAS číslo: 1217501-12-6