Tisk…
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC412027-1G PC412027-25G PC412027-5G
APOSPC412027-1GEA 0 CZK
APOSPC412027-1G APOSPC412027-25G APOSPC412027-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₇BFNO₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06657887
CAS číslo: 1043869-98-2