Tisk…
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC412025-5G PC412025-10G PC412025-1G
APOSPC412025-5GEA 6250 CZK
APOSPC412025-5G APOSPC412025-10G APOSPC412025-1G
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026734
CAS číslo: 156635-89-1