Tisk…
(2-Fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
PC4120-100G PC4120-1KG PC4120-500G
APOSPC4120-100GEA 910 CZK
APOSPC4120-100G APOSPC4120-1KG APOSPC4120-500G
(2-Fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14
Bod varu: 263
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004315
CAS číslo: 451-82-1
EINECS: 207-196-9