Tisk…
α-Fluorophenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4119-1G PC4119-5G
APOSPC4119-1GEA 4570 CZK
APOSPC4119-1G APOSPC4119-5G
α-Fluorophenylacetic acid 97%
α-Fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod tání: 78…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004221
CAS číslo: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III