2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4118-1G
PC4118-5G
PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA
744
CZK
APOSPC4118-1G
APOSPC4118-5G
APOSPC4118-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₆F₂O₂ Bod tání: 57…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093968 CAS číslo: 187543-87-9 |