Tisk…

(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (±)-3,4-Difluorophenylglycolic acid

PC4116-1G PC4116-250MG PC4116-5G
APOSPC4116-1GEA 662 CZK
APOSPC4116-1G APOSPC4116-250MG APOSPC4116-5G
(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%
(±)-3,4-Difluoromandelic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061299
CAS číslo: 132741-29-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR