Tisk…
(±)-2,6-Difluoromandelic acid 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2,6-Difluorophenyl)-2-hydroxyacetic acid, (±)-2,6-Difluorophenylglycolic acid
PC4115-5G
APOSPC4115-5GEA 3410 CZK
APOSPC4115-5G
(±)-2,6-Difluoromandelic acid 90%
(±)-2,6-Difluoromandelic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Bod tání: 142…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061298
CAS číslo: 207981-50-8