Tisk…
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclopropyl(4-fluorobenzyl)amine hydrochloride
PC411328-1G PC411328-5G
APOSPC411328-1GEA 4960 CZK
APOSPC411328-1G APOSPC411328-5G
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN
MW: 165,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07330007
CAS číslo: 625437-46-9