Tisk…
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411326-1G PC411326-25G PC411326-5G
APOSPC411326-1GEA 7440 CZK
APOSPC411326-1G APOSPC411326-25G APOSPC411326-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₅BrF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17078896
CAS číslo: 1243250-04-5