Tisk…
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411319-1G PC411319-5G
APOSPC411319-1GEA 1330 CZK
APOSPC411319-1G APOSPC411319-5G
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine 95+%
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine
Vzorec: C₇H₁₀F₃N₃
MW: 193.17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04967724
CAS číslo: 925154-89-8