Tisk…
1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
PC411317-1G PC411317-25G PC411317-5G
APOSPC411317-1GEA 3440 CZK
APOSPC411317-1G APOSPC411317-25G APOSPC411317-5G
1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄F₂N₂O₂
MW: 162,1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03420211
CAS číslo: 925179-02-8