2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4108-25G
PC4108-5G
PC4108-100G
APOSPC4108-25GEA
2360
CZK
APOSPC4108-25G
APOSPC4108-5G
APOSPC4108-100G
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08059542 CAS číslo: 421552-12-7 UN: 3265 ADR: 8,III |