Tisk…
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4107F-1G PC4107F-5G
APOSPC4107F-1GEA 2250 CZK
APOSPC4107F-1G APOSPC4107F-5G
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Vzorec: C₁₁H₇FN₂O₃
Bod tání: 98…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067801
CAS číslo: 147143-58-6