Tisk…
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4107-5G PC4107-100G PC4107-25G
APOSPC4107-5GEA 622 CZK
APOSPC4107-5G APOSPC4107-100G APOSPC4107-25G
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Bod tání: 141…151 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143423
CAS číslo: 146328-85-0
ADR: 6.1,III