Tisk…
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
PC4106-10G PC4106-50G PC4106-5G
APOSPC4106-10GEA 1450 CZK
APOSPC4106-10G APOSPC4106-50G APOSPC4106-5G
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Vzorec: C₁₃H₉ClF₂
MW: 238.66 g/mol
Bod varu: 126…128 °C/1mmHg
Hustota: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044329
CAS číslo: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
UN: 3265
ADR: 8 II