Tisk…
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC410435-1G PC410435-5G
APOSPC410435-1GEA 12900 CZK
APOSPC410435-1G APOSPC410435-5G
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Vzorec: C₆H₈F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04970067
CAS číslo: 1006436-51-6