2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4104-100G
PC4104-1G
PC4104-25G
APOSPC4104-100GEA
9330
CZK
APOSPC4104-100G
APOSPC4104-1G
APOSPC4104-25G
2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
2,3-Difluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₅BF₂O₂ Bod tání: 89 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01863170 CAS číslo: 121219-16-7 |