Tisk…
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4103-25G PC4103-5G PC4103-100G
APOSPC4103-25GEA 1820 CZK
APOSPC4103-25G APOSPC4103-5G APOSPC4103-100G
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FNO
MW: 213,21 g/mol
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068201
CAS číslo: 175204-06-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III