Tisk…
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4102-5G PC4102-25G PC4102-1G
APOSPC4102-5GEA 3150 CZK
APOSPC4102-5G APOSPC4102-25G APOSPC4102-1G
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Vzorec: C₈H₁₀F₄O₄
Bod varu: 78 °C/5mmHg
Hustota: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015155
CAS číslo: 377-71-9
EINECS: 206-821-2