Tisk…
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC410059-1G PC410059-5G
APOSPC410059-1GEA 1870 CZK
APOSPC410059-1G APOSPC410059-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FNO
MDL Number: MFCD01815090
CAS číslo: 215589-24-5