Tisk…
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC410056-1G PC410056-25G PC410056-5G PC410056-100G
APOSPC410056-1GEA 1870 CZK
APOSPC410056-1G APOSPC410056-25G APOSPC410056-5G APOSPC410056-100G
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₄F₃NOS
MW: 219.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07596437
CAS číslo: 471937-78-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III