Tisk…
3-Fluoro-4-phenoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC410050-10G PC410050-5G PC410050-1G
APOSPC410050-10GEA 11540 CZK
APOSPC410050-10G APOSPC410050-5G APOSPC410050-1G
3-Fluoro-4-phenoxyaniline 98%
3-Fluoro-4-phenoxyaniline
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08687878
CAS číslo: 39177-22-5